Boîtes de rangement ProBox
6 L, Exterior: 290×195×185 mm
Interior: 255×135×170 mm, PP
Interior: 255×135×170 mm, PP
Catalog # 216-2373
Supplier: MULTIROIR
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bacs de rangement constituent un système d'organisation haut de gamme développé avec une vision axée sur la fonctionnalité, la haute qualité et un design scandinave clair.
- Fabriqué en matériau translucide PP (polypropylène)
- Empilable
- Garantie de sécurité alimentaire
- Sans défaut d'hygiène et facile à nettoyer
- Poignées ergonomiques
- Convient pour un stockage de -40 à 120 °C
- 100% recyclable
Le volume des bacs varie entre 3 et 53 L, la gamme convient donc à un large éventail de besoins de stockage. Tous les bacs sont modulaires et empilables pour un rangement optimal et peu encombrant. Le renfoncement et les sillons du couvercle empêchent les bacs de se déplacer lorsqu'ils sont empilés. Les bacs sont translucides et le couvercle s'enclenche facilement grâce à deux larges et solides clips gris.
Documents
MULC2784_TDS
Datasheet
Spécifications
- Capacité:6 L
- Matière:PP
- Seq:02
- l×p×h:Exterior: 290×195×185 mm
Interior: 255×135×170 mm