CloneMatrix
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
N° de catalogue MLDVK8510
Fournisseur:   Molecular Devices
CloneMatrix
N° de catalogue MLDVK8510
Fournisseur:  Molecular Devices
Numéro CAS:  
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
Numéro CAS:  
Prix
266,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Fl
Product Details & Documents
CloneMatrix is a 2,5X concentrate that serves as a matrix to produce semi-solid media for hybridoma, myeloma, CHO, HEK, and mESC.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 Bottle
  • Désignation:
    CloneMatrix (1×40 ml)