Winkler Electrodes
Winkler spiral electrode, Overall length: 150 mm, Cylinder length: 46 mm, 5,5 g
N° de catalogue CHMPWI1B
Fournisseur: CHEMPUR
Aller à :
Product Details & Documents
Electrode for electrogravimetrical identification of Cu and Zn by Winkler method.
- Made of platinum/iridium 90/10
This electrode consists of a slotted net cylinder in which a with spiral is concentrically arranged.
Spécifications
- Désignation:Winkler spiral electrode, Overall length: 150 mm, Cylinder length: 46 mm, 5,5 g
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.