[EN]PLURISTRAINER MINI 40 µM - STERILE I 1 * 100 Pce
N° de catalogue MSPP43-10040-60
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]PLURISTRAINER MINI 40 µM - STERILE I 1 * 100 Pce
N° de catalogue MSPP43-10040-60
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Cellules de numération, C-Chip
Fournisseur: NANOENTEK
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Fournisseur: VWR Collection
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Fournisseur: HIRSCHMANN
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
PROCHO5 W/PLURONIC W/O L-GLN OR HT 1 * 1 L
Fournisseur: LONZA