TEST PAPER MERCURIC BROMIDE 1 * 50 Pce
N° de catalogue MSPPCH8003007
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
TEST PAPER MERCURIC BROMIDE 1 * 50 Pce
N° de catalogue MSPPCH8003007
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether diéthylique ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Tert-Butyle methyle oxyde, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Tétrahydrofuranne ≥99.9% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol ≥96% (v/v)
Fournisseur: KLINIPATH
Méthanol, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
CL37 HYDRAULIC OIL (1 LITRE) USED IN ALL 1 * 1 Pce
Fournisseur: SPECAC
ELECTROLYTE PROCESS PH 1 * 500 mL
Fournisseur: Hach
BUTANONE (METHYLETHYLKETONE) (REAG. USP, 1 * 1.000 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem