Lecteurs de microplaques, Multiskan SkyHigh
Product Details & Documents
Le Multiskan SkyHigh est un spectrophotomètre UV/Visible pour microplaques conçu pour être pratique et facile à utiliser pour pratiquement toute application de recherche photométrique, notamment l’analyse de l’ADN, de l’ARN et des protéines. Il est idéal pour les environnements à plusieurs utilisateurs, où une variété d’essais de point final, de cinétique et de spectre sont exécutés.
- Mesure rapide et facile - échantillons d'acide nucléique ou de protéines à faible volume
- Logiciel simple à utiliser - permet la configuration de l'expérience en quelques minutes
- Accès à distance - gérez vos données de n'importe où via le Cloud, USB ou la plateforme Microsoft™ OneDrive™
Les modèles à écran tactile Multiskan Sky peuvent être connectés aux outils basés sur le cloud Thermo Fisher Connect pour permettre la gestion sécurisée des données numériques, l'accès à distance aux données photométriques de votre instrument et le partage entre collègues.
Le logiciel SkanIt™ offre une sélection complète de calculs intégrés, y compris la soustraction à blanc, les courbes standard et l'ajustement de la courbe concentration/dose-réponse, la classification, le contrôle qualité, l'analyse cinétique et spectrale. Chaque utilisateur peut installer le logiciel SkanIt sur son propre ordinateur pour configurer les tests et analyser les données. Les fonctionnalités basées sur le cloud de Thermo Fisher Connect vous permettent de :
- Surveillez l'état de votre instrument depuis votre ordinateur PC ou Mac®
- Surveillez l'état de votre instrument depuis votre appareil mobile avec l'application Instrument Connect
- Téléchargez automatiquement ou manuellement les données mesurées de votre instrument vers votre compte cloud
- Stockez, accédez, partagez et gérez vos données à distance en toute sécurité
- Recevoir une notification automatique des nouvelles mises à jour du logiciel de l'instrument
- Mettez à jour le logiciel de l'instrument à votre convenance
Documents
Spécifications
- Désignation:Multiskan SkyHigh
- Agitation:Linéaire
- Poids:11,3 kg
- Précision:1,0% + 0,003 Abs (0 - 2,0 Abs), 2,0% (2,0 - 2,5 Abs)
- L×P×H:295×445×265 mm
- Types de plaques:Plaques de 6 à 48, 96 et 384 puits (hauteur max. : 19,5 mm avec couvercle), plaques µDrop™ Thermo Scientific™
- Gamme de longueurs d'onde:200 - 1000 nm (par étape de 1 nm)
- Linéarité:0 - 2,5 Abs, 2% (at 450 nm)
- Type de cuvette:l×PxH: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Hauteur du centre du faisceau : 8,5 mm
Fenêtre de faisceau : ≥2 - Vitesse de balayage:10 s de 200 à1000 nm par étape de 1 nm
- Plage d'incubation:From ambient temperature to 45 ˚C
- Durée de mesure (microplaque 384 puits):10 s
- Interface utilisateur:Utilisation autonome : Écran tactile de 7 pouces ; contrôle par PC : Logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™
- Interfaces:1 × port USB B pour PC
1 × port Ethernet
3 × ports USB A pour les appareils (périphérique de mémoire USB et dongle Wi-Fi) - Cat. No.:736-0923
- Durée de mesure (microplaque 96 puits):6 s
- Sélection de la longueur d'onde:Monochromateur
- Source de lumière:Lampe flash au xénon
- Largeur de bande:<2,5 nm
- Gamme:Jusqu’à 4 ABS
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0754µDrop™ Plate, 16 measurement positions in a 2×8 matrixConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 3 290,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LABLN12391M2µDrop™ Duo plate, 2× 16 measurement positions in two 2×8 matrixesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 3 570,00 €