ContactUsLinkComponent
CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX Diamino/Carbon/C18 ec mélange pour le clean-up composé de : - 1200 mg MgSO4 - 400 mg CHROMABOND Diamin o - 45 mg CHROMABOND Carbon - 400 mg CHROMABOND C18 ec pesé individuellement et rempli dans des tubes 15 mL pour centr 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA7300000
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX Diamino/Carbon/C18 ec mélange pour le clean-up composé de : - 1200 mg MgSO4 - 400 mg CHROMABOND Diamin o - 45 mg CHROMABOND Carbon - 400 mg CHROMABOND C18 ec pesé individuellement et rempli dans des tubes 15 mL pour centr 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA7300000
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together