Hydroquinone USP
Glass, amber, 500 g
N° de catalogue SPCMHY113-500GM
Fournisseur: Spectrum Chemical
Aller à :
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,04833
- Point d'ébullition:285 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:172 °C
- Densité:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:165 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Documents
SPCMHY113-2.5KG_TDS SPCMHY113-500GM_TDS_EN
Product specification
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:99% Min.
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass, amber
- Cdt:500 g