Screw caps for SuperClear® microtubes
assortiment
N° de catalogue 3602-879-000-9
Fournisseur: Labcon
Aller à :
Product Details & Documents
Caps only.
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Polypropylene
- Autoclavable
Spécifications
- Couleur:assortiment
- Seq:10