Screw caps for SuperClear® microtubes
Screw caps for SuperClear® microtubes
vert
N° de catalogue 3600-878-000-9
Fournisseur:   Labcon
Screw caps for SuperClear® microtubes
N° de catalogue 3600-878-000-9
Fournisseur:  Labcon
Screw caps for SuperClear® microtubes
Screw caps for SuperClear® microtubes
vert
Prix
162,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Caps only.
  • Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Seq:
    03