Screw caps for SuperClear® microtubes
orange
N° de catalogue 3600-873-000-9
Fournisseur: Labcon
Aller à :
Product Details & Documents
Caps only.
- Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Polypropylene
- Autoclavable
Spécifications
- Couleur:orange
- Seq:05