Pipettes multicanaux, à écartement variable, Move It®
Product Details & Documents
Move It® est une pipette multicanaux à écartement variable permettant de transférer facilement des échantillons entre des formats de tailles différentes, soit un gain de temps de 70% par rapport aux pipettes monocanal.
- Pour plaques (à 384, 96, 48, 24 et 12 puits), tubes (1,5 et 2,0 ml), et gels d'agarose
- Sélection de l'écartement entre les pointes sur des valeurs comprises entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
- Mollette de réglage de l'écartement, permettant de naviguer rapidement entre le format de départ et celui d'arrivée
- Bouton de réglage manuel, pour changer doucement de format, sans vibration, et transférer les liquides sans en renverser
- Système sans tube, fiable et sûr
Grâce à sa conception spécifique sans tube, la pipette est autoclavable, ce qui réduit le risque de contamination et améliore l'intégrité de l'échantillon. Le modèle Research® plus est entièrement autoclavable, et le modèle Xplorer® plus est partiellement autoclavable (uniquement la partie inférieure).
Certifications: Certificat par lot.
Documents
Spécifications
- Code couleur:jaune clair
- Volume:5 - 100 µl
- Désignation:4,5 - 9 mm cone distance
- Seq:10
- Pour pointe:epT.I.P.S.® 384
- Cat. No.:613-7006
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact