RackScan
RackScan
RackScan s, scanneur de codes pour la lecture latérale des supports SBS et des boîtes de cryostockage, accessoire pour la famille des produits RackScan
N° de catalogue EPPE6002000.014
Fournisseur:   EPPENDORF
RackScan
N° de catalogue EPPE6002000.014
Fournisseur:  EPPENDORF
RackScan
RackScan
RackScan s, scanneur de codes pour la lecture latérale des supports SBS et des boîtes de cryostockage, accessoire pour la famille des produits RackScan
Prix
1 570,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The RackScan instrument can read up to 96 barcoded vials in parallel.
  • Camera based instrument resulting in rapid imaging and decoding
  • Comfortable and easy plug-in system
  • Small footprint, ideal for benchtop (and integration)
The RackScan can be equipped with the 's' accessory.
Spécifications
  • Désignation:
    RackScan s, scanneur de codes pour la lecture latérale des supports SBS et des boîtes de cryostockage, accessoire pour la famille des produits RackScan
  • Seq:
    01