RackScan
RackScan b, scanneur (lecture du fond) pour tubes à code 2D dans les supports SBS et les boîtes de cryostockage, incluant le logiciel analyseur RackScan
N° de catalogue EPPE6002000.006
Fournisseur:   EPPENDORF
RackScan
N° de catalogue EPPE6002000.006
Fournisseur:  EPPENDORF
RackScan
RackScan
RackScan b, scanneur (lecture du fond) pour tubes à code 2D dans les supports SBS et les boîtes de cryostockage, incluant le logiciel analyseur RackScan
Prix
10 720,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The RackScan instrument can read up to 96 barcoded vials in parallel.
  • Camera based instrument resulting in rapid imaging and decoding
  • Comfortable and easy plug-in system
  • Small footprint, ideal for benchtop (and integration)
The RackScan can be equipped with the 's' accessory.
Spécifications
  • Désignation:
    RackScan b, scanneur (lecture du fond) pour tubes à code 2D dans les supports SBS et les boîtes de cryostockage, incluant le logiciel analyseur RackScan