Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
GC Column, Capillaire, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
N° de catalogue HI38-32-025-25
Fournisseur:   Avantor
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
N° de catalogue HI38-32-025-25
Fournisseur:  Avantor
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
GC Column, Capillaire, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Prix
731,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Application specific column for basic compouns (e.g. amines).
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Désignation:
    GC Column
  • Longueur:
    30 m
  • Cat. No.:
    HI38-32-025-25
  • Crossbond:
    Stabilised
  • Phase composition:
    Proprietary Phase developed for aliphatic and aromatics Amines
  • Phase name:
    HI-BASIC
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-10-PF-C
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 117,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-100-PF-C
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 849,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-10-PFY-C
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 1 020,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-1-PFY-C
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 105,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-2-PFY-C
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 210,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-25-PF-C
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - 226,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-50-PF-C
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 435,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-5-PF-C
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 78,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HI0-5-PFY-C
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 517,00 €