Screw Caps for Bottles
Screw cap, tamper evident, with PTFE seal, 28 mm, blanc, PE-HD
N° de catalogue RIXI8-1316-28-WS
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Screw Caps for Bottles
N° de catalogue RIXI8-1316-28-WS
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Filetage:28 mm
- Couleur:blanc
- Désignation:Screw cap, tamper evident, with PTFE seal
- Matière:PE-HD
- Seq:29