Objectif de microscope
Objectif de microscope
Objectif de phase HI Plan, 40 X/ 0,50 NA, .PH2 pour microscope inversé DMi1, 40×, 2 mm
Catalogus # LEIM11506273
Leverancier:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectif de microscope
Catalogus # LEIM11506273
Leverancier:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectif de microscope
Objectif de microscope
Objectif de phase HI Plan, 40 X/ 0,50 NA, .PH2 pour microscope inversé DMi1, 40×, 2 mm
Price
909,64 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
L'objectif est un élément essentiel de l'optique du microscope. L'objectif du microscope est placé près de l'échantillon, du spécimen ou de l'objet observé. Il joue un rôle très important dans l'imagerie, car il forme la première image agrandie de l'échantillon.
  • L'objectif forme la première image agrandie de l'échantillon.
L'ouverture numérique (NA) de l'objectif indique sa capacité à recueillir la lumière et détermine en grande partie la résolution du microscope, c'est-à-dire la capacité à distinguer les détails fins de l'échantillon.
Les objectifs sont répartis en classes de performance sur la base de leur transmission, de leur correction chromatique, de leur planéité, etc. Du point de vue de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), il existe trois groupes de classes d'objectifs qui diffèrent par la qualité de la correction chromatique (achromats, semi-apochromats et apochromats).
Specificaties
  • Grossissement:
    40×
  • Désignation:
    Objectif de phase HI Plan, 40 X/ 0,50 NA, .PH2 pour microscope inversé DMi1
  • Seq:
    24
  • Distance de travail:
    2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.