LED modules
LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
N° de catalogue MOTI1101002405631
Fournisseur: MOTIC
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
- Seq:04