Tubes à essai
20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
- PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
- Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Type:Cylindrical
- Capacité:20 ml
- Longueur:150 mm
- Matière:PS
- Seq:10