Rayonnages
4 solid shelves, on leveller legs, Acier inoxydable 304, 1400×400×1900 mm
N° de catalogue PALBSU-1440-4-S
Fournisseur: Palbam
Aller à :
Product Details & Documents
Rayonnages de haute qualité pour salle propre avec pieds réglables en hauteur, pour mise à niveau, sur patins ou sur roulettes en nylon blanc de 130 mm (5").
- Options : étagères pleines ou perforées
- Étagères amovibles ou réglables en hauteur tous les 200 mm (8")
- 4 étagères par unité (étagères supplémentaires pouvant être commandées séparément)
Stainless steel 304, electropolished.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Product documentatie
Palbam Class Cleanroom Furniture
Video 's
Spécifications
- Désignation:4 solid shelves, on leveller legs
- Matière:Acier inoxydable 304
- Seq:8
- l×p×h:1400×400×1900 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.