Bombe à immersion
Bombe à immersion
Bombe à immersion, 3000 g, Laiton nickelé, 500 ml, 300 mm, 75 mm
N° de catalogue 300-0358
Fournisseur:   BURKLE
Bombe à immersion
N° de catalogue 300-0358
Fournisseur:  BURKLE
Bombe à immersion
Bombe à immersion
Bombe à immersion, 3000 g, Laiton nickelé, 500 ml, 300 mm, 75 mm
Prix
1 070,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fabriqué intégralement à partir de matériaux non générateurs d'étincelles, nickelé.
  • La partie supérieure dévissable permet un nettoyage aisé
  • Poids élevé pour une immersion rapide
  • Poignée de transport robuste
Bombe à immersion pour le prélèvement d'huiles non raffinées, de produits liquides d'huiles minérales, de carburants, d'essence test ou spéciale, de mazout, de pétrole et de lubrifiants liquides conformément aux groupes à risque d'explosion IIA, IIB et IIC.
Échantillonnage ciblé: deux câbles de descente sont nécessaires (câble porteur et câble de traction). Plonger la bombe à immersion jusqu’à la profondeur souhaitée. À la profondeur souhaitée, tirer sur le câble de traction, la vanne s'ouvre. L'échantillon s'écoule dans le flacon. Relâcher le câble de traction. La vanne se ferme. Remonter la bombe avec le câble porteur. Vider la bombe sur la coupelle.
Prélèvement en profondeur: laisser descendre la bombe à immersion avec le câble jusqu'au fond. La vanne s'ouvre automatiquement par le poids même de la bombe à immersion. L'échantillon s'écoule dans la bombe. Remonter la bombe avec le câble, la vanne se ferme automatiquement. Vider la bombe sur la coupelle.
Certifications: Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0.
Ordering information: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
Spécifications
  • Ø:
    75 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Désignation:
    Bombe à immersion, 3000 g
  • Longueur:
    300 mm
  • Matière:
    Laiton nickelé
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0065
    Câble de descente en acier inoxydable avec revêtement en PTFE, Ø = 2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 m - 371,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0057
    Câble de descente en PP, Ø = 2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 m - 48,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0071
    Chaîne de descente en acier, Ø = 2,3 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 m - 202,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0070
    Câble de descente en cuivre, Ø = 4,5 mm
    50 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 m - 809,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0072
    Chaîne de descente en acier, Ø = 2,3 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 m - 478,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0073
    Chaîne de descente en acier, Ø = 2,3 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 m - 838,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0064
    Câble de descente en acier inoxydable avec revêtement en PTFE, Ø = 2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 m - 192,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-1022
    Câble de descente en acier inoxydable avec revêtement en PTFE, Ø = 2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 m - 80,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0062
    Manille en laiton
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 21,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0069
    Câble de descente en cuivre, Ø = 4,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 m - 418,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0067
    Câble de descente en acier inoxydable, Ø = 1,25 mm
    50 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 m - 212,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 223-0082
    Câble de descente en PP, Ø = 2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 m - 94,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0063
    Mousqueton en acier inoxydable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0066
    Câble de descente en acier inoxydable, Ø = 1,25 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 m - 115,00 €