Cuillère-mesure détectable, bleue
Cuillère-mesure détectable, bleue
Detectable volumetric spoon, 2,5 ml
N° de catalogue 300-0398
Fournisseur:   BURKLE
Cuillère-mesure détectable, bleue
N° de catalogue 300-0398
Fournisseur:  BURKLE
Cuillère-mesure détectable, bleue
Cuillère-mesure détectable, bleue
Detectable volumetric spoon, 2,5 ml
Prix
99,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En plus de leur couleur bleue, ces préleveurs possèdent dans leur matériau un additif les rendant visibles par des détecteurs de métaux ou par des rayons X. Ces produits peuvent donc, quoiqu'ils soient fabriqués en matière plastique, être éliminés par les systèmes habituels destinés au contrôle de corps étrangers.
  • PS détectable, bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS
  • Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
  • Avec rebord d’enlèvement
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
Les cuillères-mesures et les cuillères doseuses permettent de mesurer et de doser exactement de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides. Pour une mesure précise, il suffit d’éliminer l’excédent sur le rebord supérieur de la cuillère. Le volume est gravé sur le manche.
Le bord plat de la cuillère-mesure est idéal pour prendre le matériau au fond ou dans les angles du récipient, ce qui permet de le vider intégralement. Grâce à son fond plat, la cuillère-mesure peut être posée sans renverser le contenu.
La cuillère doseuse peut être également utilisée pour le prélèvement de petites quantités d’échantillons. Étant donné que la cuillère-mesure a été conçue pour l’usage unique, tout nettoyage est inutile et toute contamination croisée ou impureté est exclue.
La cuillère-mesure et la cuillère doseuse permettent de mesurer avec une grande précision dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire et dans la filière cosmétique-parfums.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.
Spécifications
  • Capacité:
    2,5 ml
  • Désignation:
    Detectable volumetric spoon
  • Seq:
    03