Pinces, à usage unique
Pinces, à usage unique
Broad tip, straight, -, Large pack
N° de catalogue 300-0349
Fournisseur:   BURKLE
Pinces, à usage unique
N° de catalogue 300-0349
Fournisseur:  BURKLE
Pinces, à usage unique
Pinces, à usage unique
Broad tip, straight, -, Large pack
Prix
55,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Conçues pour le travail de précision en laboratoire, elles permettent de saisir, de tenir et de bouger de petits objets, comme par exemple des tissus fins, des échantillons solides etc.
  • PS, blanc
  • En option, emballée une par une et stérilisée
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Longueur totale 130 mm
La poignée rainurée tient bien dans la main et permet de travailler avec une grande précision. Les pincettes en plastique, légères et jetables, permettent de travailler sans fatigue. Ces accessoires de laboratoire, fabriqués en salle blanche, satisfont aux normes les plus sévères et évitent toute contamination croisée ou souillure de l’échantillon à analyser.
Les pincettes de laboratoire conviennent à l’utilisation dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, dans la filière cosmétique-parfums et dans la science.
Pointue/coudée: Les pointes de la pincette jetable sont fines, lisses et coudées. Les pointes coudées permettent de saisir avec précision différents matériaux et de les manipuler en toute sécurité.
Pointue: Pincette anatomique, pointes droites, rainurées à l’intérieur. Il est ainsi possible de saisir des matériaux délicats.
Pointe large: Pincette dotée de pointes larges. Les larges pointes, lisses et émoussées, empêchent d’endommager les matériaux à la saisie.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.
Emballage: Disponible soit en paquet grand format de 100 unités ou bien 100 unités emballées individuellement et stérilisées par irradiation.
Spécifications
  • Emballage:
    Large pack
  • Stérile:
    -
  • Type:
    Broad tip, straight
  • Seq:
    05