Cuillère doseuse, blanche
Cuillère doseuse, blanche
Packaged individually, 50,0 ml
Catalog # 300-0377
Supplier:   BURKLE
Cuillère doseuse, blanche
Catalog # 300-0377
Supplier:  BURKLE
Cuillère doseuse, blanche
Cuillère doseuse, blanche
Packaged individually, 50,0 ml
Price
177,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Les cuillères-mesures et les cuillères doseuses permettent de mesurer et de doser exactement de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides. Pour une mesure précise, il suffit d’éliminer l’excédent sur le rebord supérieur de la cuillère. Le volume est gravé sur le manche.
  • PS, blanc
  • En option, emballée une par une et stérilisée
  • Avec rebord d’enlèvement
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
Le bord plat de la cuillère-mesure est idéal pour prendre le matériau au fond ou dans les angles du récipient, ce qui permet de le vider intégralement. Grâce à son fond plat, la cuillère-mesure peut être posée sans renverser le contenu.
La cuillère doseuse peut être également utilisée pour le prélèvement de petites quantités d’échantillons. Étant donné que la cuillère-mesure a été conçue pour l’usage unique, tout nettoyage est inutile et toute contamination croisée ou impureté est exclue.
La cuillère-mesure et la cuillère doseuse permettent de mesurer avec une grande précision dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire et dans la filière cosmétique-parfums.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.
Packaging: Disponible soit en paquet grand format de 100 unités ou bien 100 unités emballées individuellement et stérilisées par irradiation.
Specifications
  • Capacité:
    50,0 ml
  • Désignation:
    Packaged individually