[EN]TUBE MICROCENTRIFUGE 0.5ML W.SAFETY 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue RATI5615038
Fournisseur: RATIOLAB
[EN]TUBE MICROCENTRIFUGE 0.5ML W.SAFETY 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue RATI5615038
Fournisseur: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection