[EN]CRYO BOX PP GRID 8X8 NATURAL 133X50/ 1 * 5 Pce
N° de catalogue RATI5320210
Fournisseur: RATIOLAB
[EN]CRYO BOX PP GRID 8X8 NATURAL 133X50/ 1 * 5 Pce
N° de catalogue RATI5320210
Fournisseur: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Flacons pour culture cellulaire non traités ou traités, stériles
Fournisseur: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
CRYOBOX PP 81 CRYOTUBES H50 JAUNE 1 * 5 Pce
Fournisseur: RATIOLAB