[EN]PIPET PASTEUR-PLAST 3.0ML MACRO 155M 1 * 500 Pce
RATI2656111
: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Abaisse-langue
: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
VWR®, Béchers, forme haute
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Vaporisateur d'air comprimé
: HM INDUSTRIESERVICE