Éponge, VertiKlean®
jaune clair, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Catalog # 115-3203
Supplier:   CONTEC
Éponge, VertiKlean®
Catalog # 115-3203
Supplier:  CONTEC
Éponge, VertiKlean®
Éponge, VertiKlean®
jaune clair, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Price
2 140,00 €
Log in for availability
1 * 120 ST
Product Details & Documents
L'éponge VertiKlean est une éponge de laboratoire jetable. Elle est fabriquée en matériau de nettoyage Polynit laminé en une mousse d'ester ultra propre. Cette éponge est découpée au laser afin de sceller entièrement les bords. Elle est conçue pour les applications générales de nettoyage et d'essuyage mais elle convient également à un usage en laboratoire.
  • Mousse de polyester haute absorption avec résistance à l'abrasion du matériau Polynit
  • Autoclavable
Specifications
  • Emballage:
    1 sponge/bag, 120 bags/case
  • Couleur:
    jaune clair
  • L×l:
    130×130 mm
  • Épaisseur:
    15 mm