General purpose gloves, Touchscreen, A195
General purpose gloves, Touchscreen, A195
XXL, noir
N° de catalogue PRTWA195U8RXXL
Fournisseur:   Portwest
General purpose gloves, Touchscreen, A195
N° de catalogue PRTWA195U8RXXL
Fournisseur:  Portwest
General purpose gloves, Touchscreen, A195
XXL, noir
Prix
23,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 PAIRE
Product Details & Documents
Gloves made of PU and designed specifically for touchscreen devices. Perfect for intricate tasks.
  • Seamless 13 gauge liner
  • 100% breathable seamless liner
Ideal for use in electronics assembly, testing and precision work.
Colour: Purple/Black
Certifications: EN 420, EN 388:2016 +A1:2018 (2.1.2.1.X), ANSI/ISEA 105: 2016 cut Level A1
Spécifications
  • Taille du gant:
    XXL
  • Couleur:
    noir
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    PRTWA195U8RXXL
  • Finition:
    PU coating on palm and fingertips
  • Usage unique/Réutilisable:
    réutilisable
  • Norme EN:
    EN 420, EN 388 (2.1.2.1.X)
  • Matériau du support:
    Tricot
  • Ambidextre/anatomique:
    Conception main droite et main gauche
  • Matière:
    PU
  • Jauge:
    13
  • Modèle:
    Touchscreen A195
  • Style de manchette:
    Poignet tricoté