Objectives for REVOLVE 3M microscope
POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0046
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:4×
- Désignation:POL U-Plan fluorite objective
- Seq:05
- Distance de travail:17 mm