Chrome Series 4027 Gant avec poignet lastique avec Velcro, protection contre les impacts sur le dos de la main, languette d'ajust ement, grip en environnement sec et humide, paume TP-X durable, insert membrane SuperFabric, taille 11 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue UVEX6098711
Fournisseur: UVEX
Frequently Bought Together