ContactUsLinkComponent
9000 Series 9011 Gant avec poignet lastique, liner HPPE / fibre de verre, grip dans les environnements secs et humides, enduction paume latex crp, rsistance l'abrasion, doublure membrane SuperFabric, taille 7 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue UVEX6000707
Fournisseur:  UVEX
9000 Series 9011 Gant avec poignet lastique, liner HPPE / fibre de verre, grip dans les environnements secs et humides, enduction paume latex crp, rsistance l'abrasion, doublure membrane SuperFabric, taille 7 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue UVEX6000707
Fournisseur:  UVEX
Frequently Bought Together