Cuves en verre
Aquarium jar, 150×100×150 mm
MARI4204119
Cuves en verre pour de nombreuses applications. En verre sodocalcique, transparent.
- Robustes, parois épaisses
- Bords rodés
- Pour les applications ne nécessitant pas une grande résistance thermique
- Désignation:Aquarium jar
- Seq:02
- l×p×h:150×100×150 mm