Balances de précision, série Entris® II Basic Essential
Balances de précision, série Entris® II Basic Essential
BCE1202-1S, 1200 g, 10 mg, 182×182 mm, 10 mg, ≤0,9 s
N° de catalogue 611-4560
Fournisseur:   Sartorius Balances
Balances de précision, série Entris® II Basic Essential
N° de catalogue 611-4560
Fournisseur:  Sartorius Balances
Balances de précision, série Entris® II Basic Essential
Balances de précision, série Entris® II Basic Essential
BCE1202-1S, 1200 g, 10 mg, 182×182 mm, 10 mg, ≤0,9 s
Prix
1 330,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les balances de précision Entris® II Basic Essential sont équipées d'isoCAL, d'un écran tactile LED et de 12 applications intégrées. La technologie de cellule de pesage monolithique garantit des résultats très précis. La résistance élevée aux produits chimiques est assurée par l'utilisation de pièces en PBT, en acier inoxydable et en verre.
  • Temps de stabilisation rapide grâce à des capteurs de pesage de pointe
  • Meilleure répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection contre les surcharges, conception robuste, pèse jusqu'à une quantité prédéfinie
  • Fiabilité garantie avec l'autotest « @start »
  • Choix de modèles avec étalonnage interne ou externe
  • L'écran hybride offre une excellente lisibilité et une utilisation optimale. Combine une technologie LED et tactile intuitive et résistante à l'usure pour une interface utilisateur structurée simple et claire.
  • La protection par mot de passe garantit un fonctionnement sécurisé et évite les modifications involontaires.
Seuls les modèles à 3 décimales sont équipés d'un paravent, ce qui permet de minimiser les erreurs de pesée causées par des échantillons chargés électrostatiquement grâce à des pièces en verre à revêtement spécial. Dans les modèles allant jusqu'à 620 g, la chambre de pesée offre la plus grande hauteur possible de chambre de pesée utilisable, ce qui permet d'accueillir facilement même les grands récipients et d'accéder facilement au plateau de pesée. Les portes coulissantes et supérieures peuvent être facilement retirées pour le nettoyage. Les modèles de 650 g ont des paravents plus petits et ronds.
Choix de modèles avec isoCAL (calibrage et ajustement internes) pour des résultats de pesée précis. Ergonomie d'utilisation et exactitude optimum grâce à une fonctionnalité complètement automatisée d'ajustement et d'étalonnage de température interne et d'étalonnage temporisé. Assure un fonctionnement conforme aux normes (SOP) grâce à une notification automatique si l'étalonnage se situe en dehors de la plage normale. La balance s'adapte facilement aux conditions ambiantes en un seul clic sur l'écran d'accueil.
Confort « Plug-and-play » - détecte automatiquement les accessoires Sartorius (par exemple, imprimante, deuxième écran). Fonction "PC-direct" pour une connexion facile à un PC afin de transférer les données de pesée directement dans des tableurs ou des documents tels que Microsoft® Excel ou Word.
Les balances Entris® II Basic Essential disposent de 12 applications intégrées avec impression/sortie de données conforme aux BPL/BPF. Tous les modèles ont 8 langues intégrées pour un fonctionnement international : Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe et polonais La série dispose d'une sortie de données pour les applications de pesée dynamique et d'un intervalle de temps configurable pour la sortie de données. Méthodes de connectivité modernes et actualisées, interface USB Type C, interface RS232 à 9 broches et un port RS232.
 :
 :
 :
 :
 : Les modèles avec le suffixe -CEU sont des versions vérifiées Europe (sauf la France, où les modèles -CFR sont disponibles).
Spécifications
  • Modèle:
    BCE1202-1S
  • Plateau de pesée/taille de la plateforme:
    182×182 mm
  • Seq:
    008
  • Temps de stabilisation:
    ≤0,9 s
  • Précision affichage:
    10 mg
  • Plage de pesée:
    1200 g
  • Reproductibilité:
    10 mg