Chariots multi-usages
1100×520×950 mm, 2 trays, noir
Catalog # 216-2235
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
Ces chariots à usage multiple ont été conçus pour un usage intensif. Ils sont constitués d'un cadre en aluminium et de plateaux en polypropylène très résistants.
- Gris ou noir
- Versions à 2 ou 3 plateaux
- Capacité de charge inégalée : 80 kg par plateau et 250 kg par chariot
- 4 roues avec roulement à billes diam. 100 mm, dont 2 avec frein
Les chariots sont légers, faciles à manipuler et très robustes.
Specifications
- Couleur:noir
- Seq:7
- l×p×h:1100×520×950 mm
- Clayettes:2 trays
- Cat. No.:216-2235
- Hauteur:553 mm (height between two trays)
- Matière:PP
- Dimensions du:920W×520D mm (ext.)
910W×504D mm (int.) - Modèle:65003HS808LE