Chariots multi-usages
800×480×950 mm, 2 trays, noir
N° de catalogue 216-2231
Fournisseur: MULTIROIR
Aller à :
Product Details & Documents
Ces chariots à usage multiple ont été conçus pour un usage intensif. Ils sont constitués d'un cadre en aluminium et de plateaux en polypropylène très résistants.
- Gris ou noir
- Versions à 2 ou 3 plateaux
- Capacité de charge inégalée : 80 kg par plateau et 250 kg par chariot
- 4 roues avec roulement à billes diam. 100 mm, dont 2 avec frein
Les chariots sont légers, faciles à manipuler et très robustes.
Spécifications
- Couleur:noir
- Seq:2
- l×p×h:800×480×950 mm
- Clayettes:2 trays
- Cat. No.:216-2231
- Hauteur:553 mm (height between two trays)
- Matière:PP
- Dimensions du:680W×450D mm (ext.)
670W×435D mm (int.) - Modèle:65007HS808E