ContactUsLinkComponent
Filtres en microfibres de verre, grade MGA, feuilles: 203 x 254 mm Quantité par paquet: 100 unités Propriétés : Poids: 52 g/m² Résistance à l'air: 36 mbar Epaisseur: 0,25 mm Rétention de particules: 1,6 µm. 1 * 100 Pce
N° de catalogue SARTFT21101203254
Fournisseur:  Sartorius
Filtres en microfibres de verre, grade MGA, feuilles: 203 x 254 mm Quantité par paquet: 100 unités Propriétés : Poids: 52 g/m² Résistance à l'air: 36 mbar Epaisseur: 0,25 mm Rétention de particules: 1,6 µm. 1 * 100 Pce
N° de catalogue SARTFT21101203254
Fournisseur:  Sartorius
Frequently Bought Together