Condensers for REVOLVE 3M microscope
Condenseur à tourelle haute résolution phase NA 0,85 WD 7 mm
N° de catalogue ECHLJCND2002
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Condenseur à tourelle haute résolution phase NA 0,85 WD 7 mm
- Seq:05