Bacs avec couvercle fixé
60 l, 600×400×320 mm
N° de catalogue 216-2249
Fournisseur: MULTIROIR
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bacs, munis de couvercles robustes, sont conçus pour s'empiler lorsqu'ils sont pleins et s'emboîter lorsqu'ils sont vides. Les renfoncements du couvercle à charnière assurent une grande stabilité.
- Fabriqué en polypropylène résistant, rigide, robuste et pratique
- Les bacs s'emboîtent pour une utilisation optimale de l'espace avec les couvercles ouverts
- Bleu
- Lorsqu'ils sont vides, ils permettent d'économiser jusqu'à 75 % d'espace de stockage précieux
- Intérieurs faciles à nettoyer
Les bacs à couvercle fixé peuvent être sécurisés par des joints en plastique et transportés avec des chariots.
Spécifications
- Capacité:60 l
- Seq:06
- l×p×h:600×400×320 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix