Bacs avec couvercle fixé
Bacs avec couvercle fixé
44 l, 600×400×250 mm
N° de catalogue 216-2248
Fournisseur:   MULTIROIR
Bacs avec couvercle fixé
N° de catalogue 216-2248
Fournisseur:  MULTIROIR
Bacs avec couvercle fixé
44 l, 600×400×250 mm
Prix
50,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces bacs, munis de couvercles robustes, sont conçus pour s'empiler lorsqu'ils sont pleins et s'emboîter lorsqu'ils sont vides. Les renfoncements du couvercle à charnière assurent une grande stabilité.
  • Fabriqué en polypropylène résistant, rigide, robuste et pratique
  • Les bacs s'emboîtent pour une utilisation optimale de l'espace avec les couvercles ouverts
  • Bleu
  • Lorsqu'ils sont vides, ils permettent d'économiser jusqu'à 75 % d'espace de stockage précieux
  • Intérieurs faciles à nettoyer
Les bacs à couvercle fixé peuvent être sécurisés par des joints en plastique et transportés avec des chariots.
Spécifications
  • Capacité:
    44 l
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    600×400×250 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 216-2253
    Seals for attached lid container
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 63,90 €