Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Huile plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
N° de catalogue ECHLRMAG1002
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
N° de catalogue ECHLRMAG1002
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Huile plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
Prix
276,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Spécifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    Huile plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 1,25
  • Seq:
    05
  • Distance de travail:
    0,2 mm