Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Phase plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
N° de catalogue ECHLRMAG0403
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
N° de catalogue ECHLRMAG0403
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Phase plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Prix
385,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Spécifications
  • Grossissement:
    40×
  • Désignation:
    Phase plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,65
  • Distance de travail:
    0,4 mm