Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
N° de catalogue COND50-500ML
Fournisseur:   Merck
Conductivity standards, Supelco®
N° de catalogue COND50-500ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
101,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
 : These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Conductivity standard
  • Conductivité:
    50 µmhos/cm
Spécifications