Plaques à 24 puits
Plaques à puits profonds, incolore, 846×127×45 mm, +, 10,8 ml
N° de catalogue THMS931569-G-1X
Fournisseur: THOMSON INSTRUMENT
Aller à :
Product Details & Documents
Les plaques Thomson 24 puits sont un excellent choix pour les applications de stockage et de culture cellulaire.
Disponible en plaques filtrantes ainsi qu'en plaques stériles.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Stérile:+
- Couleur:incolore
- Désignation:Plaques à puits profonds
- l×p×h:846×127×45 mm
- Volume puits:10,8 ml
- Cat. No.:THMS931569-G-1X