Bidons, électroconducteurs
Product Details & Documents
En PEHD, noir, antistatique.
- Avec ou sans tubulure filetée (³/₄")
- Les nervures et la paroi épaisse lui confèrent une grande stabilité, il peut donc être rangé à plat
- La poignée assure une bonne prise et facilite le transport
- Large de 6,5 cm et 12,5 cm seulement, ce bidon à faible encombrement nécessite un minimum de place, ce qui permet de l’utiliser en espace restreint
Ce bidon de faible encombrement, en PEHD conducteur, est spécialement conçu pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes. Avec une résistance superficielle spécifique de <10⁵ Ohm, il affiche une conductivité élevée. La mise à la terre sécurisée permet d’éviter tout risque d'inflammation dû aux charges électrostatiques. Il satisfait donc aux exigences des directives et normes ATEX 137, TRBS2153 [Technische Regel für Betriebssicherheit, Directives techniques pour la sécurité opérationnelle en vigueur en Allemagne] et CENELEC 50404.
Ce bidon industriel en plastique peut être facilement mis au rebut via le système de recyclage. Il convient au transvasement et au stockage de liquides inflammables et facilement inflammables des groupes d’explosion IIA, IIB et IIC, comme par ex. les déchets de laboratoire dans l'industrie ou dans l'exploitation minière.
Le modèle avec tubulure filetée ³/₄" peut être équipé d’un robinet (par exemple le robinet StopCock PA, qui est électroconducteur).
Spécifications
- Filetage:-
- Capacité:5 l
- Couleur:noir
- Seq:05
- l×p×h:65×335×335 mm



