Autoclavable goggles
Cleanroom goggles, Anti-UV, anti-fog, autoclavable, indirectly vented, Clear PC, bleu
N° de catalogue 111-2430
Fournisseur: UNIVET
Aller à :
Product Details & Documents
The autoclavable goggles are designed for use in rooms with controlled contaminations or in aseptic conditions.
- Available with direct or indirect ventilation
- Elastic band in anti-static silicone with quick and smooth system
- RX insert
- Goggles with polycarbonate lens reusable up to 40 autoclave
The soft structure supports multiple cycles of steam, gamma or beta sterilisation without perceptible changes. The autoclavable goggles has a polycarbonate lens with anti-fog coating AF121 and anti-scratch.
Certifications: EN 166.
Livraison: Available with correction insert and replacement lens.
Documents
Spécifications
- Type:Anti-UV, anti-fog, autoclavable, indirectly vented
- Couleur:bleu
- Désignation:Cleanroom goggles
- Seq:05
- Oculaires:Clear PC
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix