Autoclavable goggles
Autoclavable goggles
Cleanroom goggles, Anti-UV, anti-fog, autoclavable, directly vented, Clear PC, bleu
N° de catalogue 111-2428
Fournisseur:   UNIVET
Autoclavable goggles
N° de catalogue 111-2428
Fournisseur:  UNIVET
Autoclavable goggles
Autoclavable goggles
Cleanroom goggles, Anti-UV, anti-fog, autoclavable, directly vented, Clear PC, bleu
Prix
357,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
The autoclavable goggles are designed for use in rooms with controlled contaminations or in aseptic conditions.
  • Available with direct or indirect ventilation
  • Elastic band in anti-static silicone with quick and smooth system
  • RX insert
  • Goggles with polycarbonate lens reusable up to 40 autoclave
The soft structure supports multiple cycles of steam, gamma or beta sterilisation without perceptible changes. The autoclavable goggles has a polycarbonate lens with anti-fog coating AF121 and anti-scratch.
Certifications: EN 166.
Livraison: Available with correction insert and replacement lens.
Spécifications
  • Type:
    Anti-UV, anti-fog, autoclavable, directly vented
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Cleanroom goggles
  • Seq:
    03
  • Oculaires:
    Clear PC
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • UNVT042.060
    Spare lens for 611S, clear PC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • UNVT3PA299
    Head band, silicone, 700×30×1,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 19,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • UNVT601.OP.00.99
    RX optical insert for goggles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • UNVT042.120M
    Spare lens, clear PC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,40 €