Brosse, droite, Assistent®
65 mm, 11 mm, 300 mm
  HECH91120000021
Brosse, droite, Assistent®
  HECH91120000021
Brosse, droite, Assistent®
Brosse, droite, Assistent®
65 mm, 11 mm, 300 mm
171,00 €
1 * 50 ST
Straight brushes in different sizes.
  • Ø tête de la brosse:
    11 mm
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    300 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    65 mm