Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Poils naturels, 50 mm, Fil galvanisé, 300 mm
N° de catalogue HECH91120000011
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
N° de catalogue HECH91120000011
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Poils naturels, 50 mm, Fil galvanisé, 300 mm
Prix
259,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Poils naturels
  • Ø tête de la brosse:
    50 mm
  • Handle material:
    Fil galvanisé
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    300 mm