Brosse, droite, Assistent®
90 mm, 30 mm, 300 mm
N° de catalogue HECH91120000010
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø tête de la brosse:30 mm
- Seq:05
- Longueur totale:300 mm
- Longueur tête de la brosse:90 mm